Learn More
1,4-Dioxan-2-one, TRC
Code produit 30381846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381846 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4853605G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxan-2-one
CAS 3041-16-5
Formule moléculaire C4H6O3
Quantité 5 g
Synonyme (2-Hydroxyethoxy)acetic Acid delta-Lactone, p-Dioxan-2-one, 2-Oxo-1,4-dioxane, 2-p-Dioxanone, Dioxanone, NSC 60534, p-Dioxanone
Formule InChI InChI=1S/C4H6O3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H2
SMILES O=C1COCCO1
Nom IUPAC 1,4-dioxan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Poids de la formule 102.0317