Learn More
1,4-dioxane-2,5-dione, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 4-Dioxane-2, 5-dione |
| % min. CAS | 97.0 |
| Quantité | 10 g |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Poids de la formule | 116.07 |
| Pourcentage de pureté | 97% |