Learn More
1,4-Dioxane-2,5-dione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470601 25 g 25g
11460601 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470601 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20096.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 502-97-6 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502-97-6
Formule moléculaire C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Numéro MDL MFCD00081108
Clé InChI RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
CID PubChem 65432
Nom IUPAC 1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES O=C1COC(=O)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane-2,5-dione
Point de fusion 81°C to 83°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane-2,5-dione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane-2,5-dione