Learn More
1,4-Dioxane-2,5-dione, TRC
Code produit 30386122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30386122 100 mg
30373821 5 g
30383258 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386122 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD485883100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502-97-6
Formule moléculaire C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Synonyme Glycolide S, Glycollide, Glycolide
SMILES O=C1COC(=O)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane-2,5-dione
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H2
Poids de la formule 116.011