Learn More
1,4-dioxane, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762393 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762393 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10352702 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
11386515 2.5 L Flacon en verre AcroSeal™ 2.50L
10388533 2.5 L Flacon en verre AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10762393 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 364341000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    35.65€ / 100mL
    Économisez 9.35€
    20% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
1,4-dioxane, 99,5 %, C4H8O2, numéro CAS-123-91-1, dioxyde de diéthylène, 1,4-dioxacyclohexane, dioxyde de 1,4-diéthylène, dioxanne, dioxane, oxyde de diéthylène, éther de diéthylène, tétrahydro-p-dioxine, p-dioxane, dioxane, 1 L, 0,002 % max.,19, 3, 101,0°C, 100,0, 99,4, CHEBI:47032, jaune à marron
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxyde de 1,4-diéthylène, éther diéthylique, dioxyde de diéthylène, dioxane, oxyde de di-éthylène, tétrahydro-p-dioxine, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI : 47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dioxane
Point de fusion 12.0°C
Note relative au nom Sur tamis moléculaires
% min. CAS 99.4
Couleur Jaune à marron
% max. CAS 100.0
Densité 1.0340 g/ml
Quantité 100 ml
Point d’éclair 12°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4205 à 1.4220
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 1.034
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Numéro UN 1165
Eau 0.005 % max.
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Point d’ébullition 101.0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans l’éthanol, l’acétone, le benzène, le toluène, l’éther et d’autres solvants organiques courants
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dioxane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane