Learn More
1,4-dioxane, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15214228 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15214228 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15214228 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.05€
    89.20€ / 500mL
    Économisez 7.85€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
Point de fusion 12.0°C
CAS 123-91-1
Densité 1.0340g/mL
Quantité 500 mL
Point d’éclair 12°C
Indice de réfraction 1.4205 to 1.4220
Gravité spécifique 1.034
Formule moléculaire C4H8O2
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% max.
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Point d’ébullition 101.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
Nom IUPAC 1,4-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.