Learn More
1,4-Dioxane, 99 +%, réactif ACS, stabilisé, composés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15189273 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15189273 10 L Récipient en plastique 10L
10687561 500 mL Flacon en verre EcoSafPak™ 500mL
10531734 1 L Flacon en verre 1L
10310354 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15189273 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408820100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00€
    767.00€ / 10L
    Économisez 28.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dioxane
Point de fusion 12.0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.0340g/mL
Quantité 10 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4205 to 1.4220
Résidus après évaporation 0.005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 1.034
Acide titrable 0.0016 meq/g max.
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max. (Coulometric)
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Point d’ébullition 101.0°C
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS