Learn More
1,4-Dioxane, 99 %, pour la biochimie, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 4-Dioxane |
| Point de fusion | 12.0°C |
| Absorbance | 0.05 max. at 295nm, 0.1 max. at 275nm, 0.5 max. at 250nm |
| Densité | 1.0340g/mL |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 12°C |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Indice de réfraction | 1.4205 to 1.4220 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Gravité spécifique | 1.034 |
| Afficher plus |