Learn More
1,4-Dioxane, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10762781 500 mL Flacon en verre 500mL
10783334 1 L Flacon en verre 1L
10327730 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167805000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    144.00€ / 500mL
    Économisez 5.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dioxane
Point de fusion 12.0°C
Note relative au nom 99+%
Absorbance 0.01 max. at 295nm, 0.03 max. at 270nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 275nm, 0.2 max. at 250nm, 0.5 max. at 225nm, 0.5 max. at 230nm, 1 max. at 215nm, 1 max. at 220nm
% min. CAS 99.0
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Densité 1.0340g/mL
Quantité 500 mL
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Indice de réfraction 1.4205 to 1.4220
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 1.034
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Eau 0.03% Max.
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Point d’ébullition 101.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.