Learn More
1,4-Dioxane, 99+ %, stab. avec environ 5-10 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442257 2500 g 2500g
11432257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14188.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    109.65€ / 2500g
    Économisez 19.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Further, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures, and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide, and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dioxane est utilisé comme stabilisant pour le 1,1,1-trichloroéthane et les solvants chlorés. Il agit comme un solvant pour l’acétate de cellulose, l’éthylcellulose, la cellulose benzyle, les résines, les huiles, les cires, les colorants, d’autres composés organiques et inorganiques. Il agit comme un substitut du tétrahydrofurane en raison de son point d’ébullition plus élevé et de sa toxicité réduite. De plus, il est utilisé comme étalon interne pour la spectroscopie RMN du proton dans l’oxyde de deutérium. Il joue un rôle important dans la numération par scintillation liquide dans les procédures biologiques et comme agent humidifiant et dispersant dans le traitement des textiles. Il est impliqué dans la préparation du diméthylmagnésium en réagissant avec le bromure de méthylmagnésium et dans la préparation de sections histologiques pour examen microscopique.
Solubilité
Miscible avec l’eau, les solvants organiques, les hydrocarbures aromatiques et les huiles.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec l’oxygène, les agents oxydants, les halogènes, les agents réducteurs, les perchlorates et le triméthylaluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
Point de fusion 11.8°C
Note relative au nom stabilized with ≈5 to 10ppm BHT
Densité 1.034
Quantité 2500 g
Odeur Ether-like
Indice de réfraction 1.422
Numéro UN UN1165
Beilstein 102551
Merck Index 14,3300
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane