Learn More
1,4-Dioxane, ACS, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15676700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15676700 1 L Flacon en aluminium 1L
15698450 4 L Flacon en aluminium 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15676700 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 6769341L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99,0%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
Point de fusion 12°C
Couleur Incolore
Densité 1.034g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.22
Température d’allumage 356°C
Odeur Aromatic
Conditionnement Flacon en aluminium
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
Numéro UN UN1165
Beilstein 102551
Point d’ébullition 100°C to 104°C
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%