Learn More
1,4-dioxane anhydre, 99,8 %, stab. avec 1 à 3 ppm de BHT, conditionné sous argon dans des flacons AcroSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16368207
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
100mL
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
16368207 100 mL 100mL
16378207 1 L 1L
16388207 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16368207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047305.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.40€
    52.65€ / 100mL
    Économisez 5.75€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 123-91-1 | C{4}H{8}O{2}
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Point de fusion 11.8°C
CAS 123-91-1
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C{4}H{8}O{2}
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Pourcentage de pureté 99.8%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.