Learn More
1,4-dioxane anhydre, 99,8 %, stab. avec 1 à 3 ppm de BHT, conditionné sous argon dans des flacons AcroSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16378207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16378207 1 L 1L
16368207 100 mL 100mL
16388207 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16378207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047305.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-91-1 | C{4}H{8}O{2}
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 11.8°C
CAS 123-91-1
Quantité 1 L
Formule moléculaire C{4}H{8}O{2}
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Pourcentage de pureté 99.8%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane, anhydrous, 99.8%, stab. with 1-3ppm BHT, packaged under argon in resealable AcroSeal« bottles
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane