Learn More
1,4-Dioxane, anhydre, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11320478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11320478 4 x 1 L 4L
11340478 100 mL 100mL
11330478 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11320478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043821.M1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Further, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures, and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide, and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-dioxane anhydre
Point de fusion 11.8°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.034
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair 12°C (54°F)
Température d’allumage 375°C (707°F)
Odeur Ether like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.422
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Tension de vapeur 41 hPa (31mm Hg) at 20°C
Numéro UN 1165
Beilstein 102551
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,most organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Poids de la formule 88.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 4-dioxane anhydre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane