Learn More
1,4-dioxane-d,8, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421457
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15421457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15421457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036516.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane-d8
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,13 g/ml
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 1 g
CAS 17647-74-4
Point de fusion 12°C
Point d’ébullition 101°C
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL MFCD00044239
Numéro UN UN1165
Synonyme 1,4-dioxane-d8, 2h8-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-d8, 99 atom % d, 2 h?-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-2lh8, 1,4-dioxane d8, 1,4-dioxane-d8, ≥99 atom % d, 1,4-dioxane-d isotopic 1g, 1,4-dioxane-d8 >99.0 atom % d, 1 4-dioxane-d8 99 atom % d
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
SMILES C1COCCO1
Nom IUPAC 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeutério-1,4-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 96.155
CID PubChem 87209
Poids de la formule 96.16
Pourcentage de pureté 99%