Learn More
1,4-Dioxane, extra sec, pour synthèse, stabilisé avec du BHT, Fisher Chemical™
Code produit 10151470 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10151470 2.5 L 2.50L
10540531 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10151470 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4551/PB17
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL 6571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
pH 6 à 8
Point de fusion 12 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 41mbar à 20 °C
Viscosité 1,32 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 101 °C
Poids de la formule 88,11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane RPE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.