Learn More
1,4-dioxane, extra pur, SLR, stabilisé avec BHT, Fisher Chemical
Code produit 10478400 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 l
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10478400 2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10478400 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4500/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    145.00€ / 2.5L
    Économisez 97.00€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
pH 6 à 8
Point de fusion 12 °C
CAS 123-91-1
Couleur Incolore
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C4H8O2
Tension de vapeur 41mbar à 20 °C
Numéro MDL 6571
Viscosité 1,32 mPaS à 20 °C
Synonyme dioxyde de 1,4-diéthylène, éther diéthylique, dioxyde de diéthylène, dioxane, oxyde de di-éthylène, tétrahydro-p-dioxine, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Point d’ébullition 101 °C
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
Nom IUPAC 1,4-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI : 47032
Poids de la formule 88,11g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.