Learn More
1,4-Dioxane, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Solstice
Code produit 15663910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
210 kg
Conditionnement:
1L
2.50L
210kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15663910 210 kg 210kg
15643910 1 L 1L
15653910 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15663910 Fournisseur Fluka Code fournisseur 33147210KG
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densité 1,034g/mL à 25 °C
Quantité 210 kg
Limite d’explosion 0.22
Point d’éclair 12 °C (53,6 °F)
Température d’allumage 356 °F
Tension de vapeur 40 mmHg (25 °C), 27 mmHg (20 °C)
Numéro UN 1165
Beilstein 102551
Poids de la formule 88,11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité ACS/certifié pur