Learn More
1,4-dioxaspiro[4,5]decan-8-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10185593 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10185593 100 g Flacon en verre
10043140 25 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10185593 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 235641000
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4746-97-8 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4746-97-8
Formule moléculaire C8H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Numéro MDL MFCD00010214
Clé InChI VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
CID PubChem 567415
Nom IUPAC 1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-one
SMILES C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74°C to 76°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,methylene chloride,and ethanol
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Skyddsangivelse
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.