Learn More
1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-one, Thermo Scientific™™
Code produit 10687163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10687163 25 g Flacon en verre ambré 25g
10651455 10 g Flacon en verre ambré 10g
10095552 50 g Flacon en verre ambré 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10687163 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB00697EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 4746-97-8
Formule moléculaire C8H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.181
Clé InChI VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
CID PubChem 567415
Nom IUPAC 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one
SMILES C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Specifications
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 156.18