Learn More
1,4-diphénoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472647 5 g 5g
11482647 25 g 25g
11404220 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14864.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 3061-36-7 | C18H14O2 | 262.308 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3061-36-7
Formule moléculaire C18H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.308
Numéro MDL MFCD00038368
Clé InChI UVGPELGZPWDPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,4-diphenoxy, p-diphenoxybenzene, hydroquinone diphenyl ether, p-phenoxyphenoxybenzene, benzene, p-diphenoxy, 4-phenoxydiphenyl oxide, 1,1'-1,4-phenylenebis oxy dibenzene, 1,4-diphenoxy-benzene, acmc-1cqa0
CID PubChem 520487
ChEBI CHEBI:39271
Nom IUPAC 1,4-diphénoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diphenoxybenzene
Point de fusion 72°C to 73°C
Densité 1.083
Point d’ébullition 172°C (0.01 mmHg)
Point d’éclair 202°C (395°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2215945
Poids de la formule 262.31
Pourcentage de pureté 98%