Learn More
1,4-diphénoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Diphenoxybenzene |
| Point de fusion | 72°C to 73°C |
| Densité | 1.083 |
| Point d’ébullition | 172°C (0.01 mmHg) |
| Point d’éclair | 202°C (395°F) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2215945 |
| Poids de la formule | 262.31 |
| Pourcentage de pureté | 98% |