Learn More
1,4-Diphényl-1-butanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338346
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338346 25 g 25g
11318346 1 g 1g
11328346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15597.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5407-91-0 | C16H16O | 224.303 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5407-91-0
Formule moléculaire C16H16O
Poids moléculaire (g/mol) 224.303
Numéro MDL MFCD00022005
Clé InChI GBUMEGLMTNAXOM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79413
Nom IUPAC 1,4-diphénylbutan-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diphenyl-1-butanone
Point de fusion 54°C to 56°C
Point d’ébullition 180°C (8 mmHg)
Quantité 25 g
Synonyme 4-phenylbutyrophenone, 1,4-diphenyl-1-butanone, 1-butanone, 1,4-diphenyl, 4-phenylbutyrophenon, pubchem8921, 1-butanone,4-diphenyl, 1,4-diphenyl-butan-1-one, 1-butanone,1,4-diphenyl, 3-phenylpropyl phenyl ketone, acmc-1am65
Poids de la formule 224.3
Pourcentage de pureté 98%