Learn More
1,4-diphényl-1-butanone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10685652 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10685652 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10685652 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 232820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diphenyl-1-butanone
Note relative au nom 98%
CAS 5407-91-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55°C to 59°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H16O
Formule linéaire C6H5CO(CH2)3C6H5
Numéro MDL MFCD00022005
Quantité 1 g
Synonyme 4-phenylbutyrophenone, 1,4-diphenyl-1-butanone, 1-butanone, 1,4-diphenyl, 4-phenylbutyrophenon, pubchem8921, 1-butanone,4-diphenyl, 1,4-diphenyl-butan-1-one, 1-butanone,1,4-diphenyl, 3-phenylpropyl phenyl ketone, acmc-1am65
Clé InChI GBUMEGLMTNAXOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 1,4-diphénylbutan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 224.3
CID PubChem 79413
Poids de la formule 224.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre