Learn More
1,4-diphénylbutadiyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475543
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11475543 100 g 100g
11455543 5 g 5g
11465543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475543 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13471.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 886-66-8 | C16H10 | 202.26 g/mol
1,4-Diphenylbutadiyne was used in the preparation of 7,8-dehydropurpurin dimers via two-fold Pd-catalyzed [3+2] annulation of meso-bromoporphyrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diphénylbutadiyne était utilisé dans la préparation de dimères de 7,8-déhydroppurine via une annulation [3+2] catalysée par deux Pd du méso-bromoporphyrine.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (5,5E-4 g/L) (25°C). Soluble dans le toluène presque transparent.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886-66-8
Formule moléculaire C16H10
Poids moléculaire (g/mol) 202.26
Numéro MDL MFCD00004787
Clé InChI HMQFJYLWNWIYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diphenylbutadiyne, diphenylbutadiyne, diphenyldiacetylene, butadiyne, diphenyl, diphenyl-1,3-butadiyne, benzene, 1,1'-1,3-butadiyne-1,4-diyl bis, 1,4-diphenyl-1,3-butadiyne, 1,4-diphenylbuta-1,3-diyne, 1,1'-buta-1,3-diyne-1,4-diyldibenzene, 4-phenyl-1,3-butadiynyl benzene
CID PubChem 70174
ChEBI CHEBI:51588
Nom IUPAC (4-phenylbuta-1,3-diyn-1-yl)benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diphenylbutadiyne
Point de fusion 86°C to 87°C
Quantité 100 g
Beilstein 1910105
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water(5.5E-4g/L) (25°C). Soluble in toluene almost transparency.
Poids de la formule 202.26
Pourcentage de pureté 99%