Learn More
1,4-Dithiane-2,5-diol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dithiane-2,5-diol |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2 |
| Poids de la formule | 151.9966 |