Learn More
1,4-Dithiane-2,5-diol, TRC
Code produit 30135734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135734 25 g 25g
30003295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135734 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49384025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40018-26-6
Formule moléculaire C4 H8 O2 S2
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Synonyme 1,4-Dithian-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Mercaptoacetaldehyde Dimer, NSC 106280, p-Dithiane-2,5-diol;
Nom IUPAC 1,4-dithiane-2,5-diol
SMILES OC1CSC(O)CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dithiane-2,5-diol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Poids de la formule 151.9966