Learn More
1,4-dithio-DL-thréitol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472458 1 g 1g
11482458 5 g 5g
11492458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15797.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.81€
    40.65€ / 1g
    Économisez 8.16€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes1,4-Dithio-DL-threitol is used as a protective agent in preventing oxidation of thiol groups and reagent for the reduction of disulfide groups in proteins. It is employed to investigate a-ketoglutarate dehydrogenase function, flavin cofactors in proteins and protein moieties involved in peroxide reduction. It is also useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utile pour stabiliser les enzymes contenant des sulfhydryles, le composé 1,4-dithio-DL-thréitol est utilisé comme agent protecteur pour empêcher l’oxydation des groupes thiols et du réactif, pour la réduction des groupes disulfures dans les protéines. Il est utilisé pour étudier la fonction alpha-cétoglutarate déshydrogénase, les cofacteurs de flavine dans les protéines et les fractions protéiques impliquées dans la réduction du peroxyde. Il est également utile pour stabiliser les enzymes contenant du sulfhydryle.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le chloroforme, l’éther diéthylique, l’acétone, l’éther et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12-3-3483
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00004877
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
CID PubChem 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nom IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dithio-DL-threitol
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 125°C to 130°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 1 g
Beilstein 1719757
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,3376
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,chloroform,diethyl ether,acetone,ether and ethyl acetate.
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dithio-DL-threitol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dithio-DL-threitol