Learn More
1,4-dithioérythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459402 25 g 25g
11439402 1 g -
11449402 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459402 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10138.14
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Reagent for maintaining -SH groups in the reduced state, quantitatively reduces disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif permettant de maintenir les groupes -SH à l’état réduit, réduisant ainsi quantitativement les disulfures.
Solubilité
Soluble dans l’eau (15,4 mg/ml) et dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air, tenir à l’écart de l’air. Maintenez le récipient bien scellé. Conserver à l’écart des oxydants Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6892-68-8
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00063750
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonyme dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
CID PubChem 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dithioerythritol
Point de fusion 82°C to 84°C
Odeur Stench
Quantité 25 g
Numéro UN UN3335
Beilstein 1719756
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (15.4mg/ml),and methanol.
Nom IUPAC (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%