Learn More
1,4-dithioérythritol, Grade d’électrophorèse, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426509 25 g 25g
15406509 1 g 1g
15416509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15426509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64656.14
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6892-68-8
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00063750
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonyme dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
CID PubChem 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dithioerythritol
Point de fusion 82°C to 84°C
Couleur Blanc
Odeur Stench
Quantité 25 g
Numéro UN UN3335
Beilstein 1719756
Sensibilité Air sensitive
Nom IUPAC (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Poudre