Learn More
1,4-Dithioerythritol, TRC
Code produit 30012247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012247 1 g 1g
30004147 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012247 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD9268801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6892-68-8
Formule moléculaire C4 H10 O2 S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Synonyme 1,4-Dithioerythritol, erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland's reagent, Dithioerythritol, DTE
Nom IUPAC 1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES OC(CS)C(O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithioerythreitol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2
Poids de la formule 154.0122