Learn More
1-(4-Fluoro-2-nitrophényl)-4-méthylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15499758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499758 1 g 1g
15498166 250 mg 250mg
15409768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63198.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 432531-43-6
Formule moléculaire C11H14FN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 239.25
Numéro MDL MFCD03144445
Clé InChI SVXUJOMAWXJSIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluoro-2-nitrophenyl-4-methylpiperazine, cambridge id 6838238
CID PubChem 2915664
Nom IUPAC 1-(4-fluoro-2-nitrophényl)-4-méthylpipérazine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 239.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide