Learn More
1-(4-fluorobenzyl)-1,4-diazépane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10582452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10582452 1 g 1g
10764657 5 g 5g
10525675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10582452 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AW00512DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 76141-89-4
Formule moléculaire C12H17FN2
Poids moléculaire (g/mol) 208.28
Numéro MDL MFCD00816588
Clé InChI KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-fluorobenzyl homopiperazine, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-1bluy, 1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane
CID PubChem 2774433
Nom IUPAC 1-[(4-fluorophényl)méthyl]-1,4-diazépane
SMILES C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Fluorobenzyl)-1, 4-diazepane
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.28
Pourcentage de pureté 95%