Learn More
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11440250
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440250 5 g 5g
11430250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440250 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50694.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76141-89-4
Formule moléculaire C12H17FN2
Poids moléculaire (g/mol) 208.28
Numéro MDL MFCD00816588
Clé InChI KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-fluorobenzyl homopiperazine, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-1bluy, 1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane
CID PubChem 2774433
Nom IUPAC 1-[(4-fluorophényl)méthyl]-1,4-diazépane
SMILES C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 208.28
Pourcentage de pureté 97%