Learn More
1-(4-Fluorophényl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamide, TRC
Code produit 30390070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30390070 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390070 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59529010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxam
CAS 372941-46-3
Formule moléculaire C15 H10 F N O3
Quantité 10 mg
Synonyme 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide
Formule InChI InChI=1S/C15H10FNO3/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20-13/h1-7,13H,(H2,17,18)
SMILES NC(=O)c1ccc2C(OC(=O)c2c1)c3ccc(F)cc3
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 271.24
Poids de la formule 271.0645