Learn More
1-(4-fluorophényl)-1-méthyléthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10411148 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10411148 1 g Flacon en verre 1g
10175857 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10411148 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431060010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17797-10-3 | C9H12FN | 153.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17797-10-3
Formule moléculaire C9H12FN
Poids moléculaire (g/mol) 153.20
Numéro MDL MFCD07777176
Clé InChI NYFSRXOWJXAHOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-fluorophenyl propan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-1-methylethylamine, 1-4-fluorophenyl-1-methyl-ethylamine, 1-4-fluoro-phenyl-1-methyl-ethylamine, 2-4-fluorophenyl prop-2-ylamine, 1-methyl-1-4-fluorophenyl ethylamine, 4-fluorocumylamine, pubchem16914, 4-fluoro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, alpha,alpha-dimethyl-4-fluorobenzylamine
CID PubChem 13025665
Nom IUPAC 2-(4-fluorophenyl)propan-2-amine
SMILES CC(C)(N)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 40.0°C (7.0 Mbar)
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 153.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.