Learn More
Chlorure de 1-(4-fluorophényl)-5-méthyl-1H-pyrazole-4-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10364562
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10364562 1 g 1g
10577264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10364562 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00119DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 423768-49-4
Formule moléculaire C11H8ClFN2O
Poids moléculaire (g/mol) 238.646
Numéro MDL MFCD03659694
Clé InChI INIAJXQDJISNJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride
CID PubChem 2779893
Nom IUPAC Chlorure de 1-(4-fluorophényl)-5-méthylpyrazole-4-carbonyle
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.65
Pourcentage de pureté 97%