Learn More
Acide 1-((4-fluorophényl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylique, TRC
Code produit 30395867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395867 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395867 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF632340500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 849217-48-7
Formule moléculaire C11 H10 F N O3
Quantité 500 mg
Synonyme 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-[[(4-fluorophenyl)amino]carbonyl]- (9CI, ACI), 1-[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-(4-Fluorophenylcarbamoyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C11H10FNO3/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-9(14)11(5-6-11)10(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(F)cc2
Nom IUPAC Acide 1-[(4-fluorophényl)carbamoyl]cyclopropane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 223.2
Poids de la formule 223.064