Learn More
1-(4-Hydroxyphényl)-5-mercaptotetrazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419487 5 g 5g
11429487 25 g 25g
11439487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22003.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52431-78-4 | C7H6N4OS | 194.212 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52431-78-4
Formule moléculaire C7H6N4OS
Poids moléculaire (g/mol) 194.212
Numéro MDL MFCD00132898
Clé InChI MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-hydroxyphenyl-5-mercaptotetrazole, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-4-hydroxyphenyl-2h-tetrazole-5-thione, 1-4-hydroxyphenyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-4-hydroxyphenyl, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5 4h-thione, 4-5-sulfanyl-1h-1,2,3,4-tetrazol-1-yl phenol, 1,2-dihydro-1-p-hydroxyphenyl-5h-tetrazole-5-thione, 4-5-mercapto-1h-tetrazol-1-yl phenol, 4-5-sulfanyl-1h-tetrazol-1-yl phenol
CID PubChem 3034725
Nom IUPAC 1-(4-Hydroxyphényl)-2H-tétrazole-5-thione
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C(=S)N=NN2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole
Point de fusion 169°C to 171°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.21
Pourcentage de pureté 96%