Learn More
1-(4-Hydroxyphényl)pipérazine, TRC
Code produit 30397576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397576 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9528885G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
CAS 56621-48-8
Formule moléculaire C10H14N2O
Quantité 5 g
Synonyme Phenol, 4-(1-piperazinyl)-, 4-(1-Piperazinyl)phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-Piperazinophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, p-(1-Piperazinyl)phenol
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O/c13-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11,13H,5-8H2
SMILES Oc1ccc(cc1)N2CCNCC2
Nom IUPAC 4-pipérizine-1-ylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Poids de la formule 178.1106