Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Raccords en graphite 1/4 po
Description
- Simplicité d’utilisation
- Forme un joint fiable
- Réutilisable
- Matériau doux, assure une préhension douce sur la colonne capillaire
- Émissions faibles
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule réductrice graphite 1/4 po, raccord 5/16 po x 9,5 mm x 4,6 mm |
| Taille (métrique) du raccord | 1/4 in. |
| Dimensions (métrique) | 9,5 mm x 4,6 mm |
| Matériau | Graphite |
| Quantité | 10/boîte |
| Diamètre (métrique) intérieur | 5/16 in. |