Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Raccords en graphite 1/4 po
Code produit 15298863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,125 po
5/16 in.
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur unitSize
15298863 0,125 po 10 pièces
15208873 5/16 in. 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15298863 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 0726151
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assure des connexions de système sans fuite. Trajan Scientific and Medical Les raccords en graphite de 1/4 po permettent d'améliorer la chromatographie pour les systèmes non MS.
  • Simplicité d’utilisation
  • Forme un joint fiable
  • Réutilisable
  • Matériau doux, assure une préhension douce sur la colonne capillaire
  • Émissions faibles
Spécification
Type Ferrule réductrice graphite 1/4 po, raccord 1/8 po x 9,5 mm x 4,6 mm
Taille (métrique) du raccord 1/4 in.
Dimensions (métrique) 9,5 mm x 4,6 mm
Matériau Graphite
Quantité 10/boîte
Diamètre (métrique) intérieur 0,125 po