Learn More
1-(4-iodobenzyl)-1H-pyrazole, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10644785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10644785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10644785 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56011DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Iodobenzyl)-1H-pyrazole
CAS 143128-30-7
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C10H9IN2
Numéro MDL MFCD08435917
Quantité 1 g
Synonyme 1-4-iodobenzyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl methyl pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl methyl, acmc-20n26c, 1-4-iodophenyl methyl-1h-pyrazole
Clé InChI QRCIIHVBALOAQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)I
Nom IUPAC 1-[(4-iodophényl)méthyl]pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 284.1
CID PubChem 21947282
Poids de la formule 284.1
Pourcentage de pureté 95%