Learn More
1-(4-iodophényl)-1H-pyrazole, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10272632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10272632 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10354422 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10272632 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18411CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 368869-86-7
Formule moléculaire C9H7IN2
Poids moléculaire (g/mol) 270.07
Numéro MDL MFCD02681941
Clé InChI ADIQBEMLKKKISJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776481
Nom IUPAC 1-(4-iodophenyl)-1H-pyrazole
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 1-4-iodophenyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl pyrazole, 4-iodophenyl pyrazole, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl
Poids de la formule 270.07
Pourcentage de pureté 95%