Learn More
1-(4-Iodophényl)hydrazine 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10743253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10743253 1 g Flacon en verre ambré 1g
10680443 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10743253 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01374DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 13116-27-3
Formule moléculaire C6H7IN2
Poids moléculaire (g/mol) 234.04
Clé InChI IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenyl hydrazine, 1-4-iodophenyl hydrazine, 4-iodo-phenyl-hydrazine, 4-iodo phenyl hydrazine, p-iodophenyl-hydrazine, 4-iodophenyl diazane, pubchem15797, acmc-1brf1, 1-hydrazino-4-iodobenzene, 4-iodophenylhydrazine
CID PubChem 704591
Nom IUPAC (4-iodophényl)hydrazine
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)I
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1-(4-Iodophenyl)hydrazine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire IC6H4NHNH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.04
Pourcentage de pureté 95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.