Learn More
1-(4-Iodophenyl)pyrrole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488176 1 g 1g
11498176 5 g 5g
11408186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15305.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 92636-36-7 | C10H8IN | 269.085 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92636-36-7
Formule moléculaire C10H8IN
Poids moléculaire (g/mol) 269.085
Numéro MDL MFCD00052399
Clé InChI FMURNAZHVQDQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-iodophenyl pyrrole, 1-4-iodophenyl-1h-pyrrole, acmc-20apaj, 4-iodophenyl pyrrole, maybridge1_002926, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole,1-4-iodophenyl, 1-4-iodophenyl-1h-pyrrole #
CID PubChem 272430
Nom IUPAC 1-(4-iodophényle)pyrrole
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Iodophenyl)pyrrole
Point de fusion 128°C to 133°C
Quantité 1 g
Beilstein 7915717
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 269.09
Pourcentage de pureté 97%