Läs mer
1-(4-Méthoxybenzoyl)-4-méthylpipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15436028
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
15436028 250 mg 250mg
15426028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15436028 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H59637.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18065-13-9
Formule moléculaire C14H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 233.311
Numéro MDL MFCD01211884
Clé InChI VUAQWLKBOXJFKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-methoxybenzoyl-4-methylpiperidine, 4-methoxyphenyl 4-methylpiperidyl ketone, 4-methoxyphenyl 4-methylpiperidino methanone, 4-methoxyphenyl 4-methylpiperidin-1-yl methanone, 4-methoxyphenyl-4-methylpiperidin-1-yl methanone, 4-methoxy-phenyl-4-methyl-piperidin-1-yl-methanone
CID PubChem 668763
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)-(4-méthylpipéridine-1-yl)méthanone
SMILES CC1CCN(CC1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methoxybenzoyl)-4-methylpiperidine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 233.31
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.