Learn More
1-(4-Méthoxybenzyl)-3-hydroxy-4-éthoxycarbonyl-5-(3-pyridyl)-3-pyrrolin-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Methoxybenzyl)-3-hydroxy-4-ethoxycarbonyl-5-(3-pyridyl)-3-pyrrolin-2-one |
| CAS | 359436-85-4 |
| Formule moléculaire | C20 H20 N2 O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H20N2O5/c1-3-27-20(25)16-17(14-5-4-10-21-11-14)22(19(24)18(16)23)12-13-6-8-15(26-2)9-7-13/h4-11,17,23H,3,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(O)C(=O)N(Cc2ccc(OC)cc2)C1c3cccnc3 |
| Nom IUPAC | 4-hydroxy-1-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-5-oxo-2-pyridin-3-yl-2H-pyrrole-3-carboxylate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 368.38 |
| Poids de la formule | 368.1372 |