Learn More
1-(4-méthoxyphényl)-5-méthyl-1H-pyrazole-4-carbaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10560932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10560932 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10560932 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00307DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 423768-44-9
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H12N2O2
Numéro MDL MFCD03407348
Quantité 1 g
Synonyme 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-4-methoxyphenyl-5-methyl, acmc-20apaf, 1-4-methoxy-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde
Clé InChI SYBPJZRAGTVHTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C=O
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)-5-méthylpyrazole-4-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 216.24
CID PubChem 2779735
Poids de la formule 216.24
Pourcentage de pureté 95%