Learn More
Acide 1-(4-méthoxyphényl)-5-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10425502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10425502 1 g Flacon en verre ambré 1g
10334372 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10425502 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00105DA
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 187998-64-7
Formule moléculaire C12H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 232.239
Numéro MDL MFCD02677745
Clé InChI JPFGKGZYCXLEGQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776133
Nom IUPAC Acide 1-(4-méthoxyphényl)-5-méthylpyrazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-methoxyphenyl-5-methyl
Poids de la formule 232.24
Pourcentage de pureté 97%